Learn More
Tideglusib, TRC
Codice prodotto. 30449732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT43870010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tideglusib
CAS 865854-05-3
Formula molecolare C19H14N2O2S
Quantità 10 mg
Sinonimo 4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, 2-(1-Naphthalenyl)-4-(phenylmethyl)-1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-dione
InChI Formula InChI=1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
SMILES O=C(CNc1cc(F)c(F)cc1)Nc2c(C)ccc(CN3CCNCC3)c2
IUPAC Name 4-benzyl-2-naphthalen-1-yl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 334.39
Peso formulazione 334.0776