Learn More
TIGIT Mouse, PE, Clone: 1G9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 351.00€
Specifica
Antigene | TIGIT |
---|---|
Clone | 1G9 |
Concentrazione | 0.2mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952228
|
EnquireBio
QAB57-PE-25UG |
25 μg |
149.00€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942228
|
EnquireBio
QAB57-PE-100UG |
100 μg |
351.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TIGIT | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
100043314 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
1G9 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
XP_017172323 | |
Tigit | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |