Learn More
Tiglic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469366
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469366 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW012999
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Tiglic acid is a monocarboxylic unsaturated organic acid found in croton oil and in several other natural products. Tiglic aci has a role as a plant metabolite.
Tiglic acid is a monocarboxylic unsaturated organic acid found in croton oil and in several other natural products. Tiglic aci has a role as a plant metabolite.
Specifica
Materiale o nome chimico Tiglic acid
CAS 80-59-1
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H8O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (998.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.69 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C(C)/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only