Learn More
Tilidine Impurity D Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30450206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30450206 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450206 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT440305250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Formula molecolare C13 H19 N O2 . Cl H
Quantità 250 mg
Sinonimo Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
IUPAC Name ethyl 3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 257.76
Peso formulazione 257.1183