Learn More
Oxoid UK Tilmicosin TIL 15ug 5x50 discs
Codice prodotto. 11962962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 Discs
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11962962 250 Discs pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11962962 Fornitore Oxoid UK N. del fornitore CT1756B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.27€
    55.05€ / pezzi 250
    Risparmia 5.22€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Antimicrobial Susceptibility discs
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility discs.
Recommended Applications, HealthcareAntibiotic Code, TILDescription, Oxoid Tilmicosin Antimicrobial Susceptibility discsPackaging, 5 Cartridges/Pk.Quantity, 50 discs/CartridgeConcentration, 15μgUnit Size, Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Tilmicosin
Certificazione/Conformità ARTG
Content And Storage 2°C to 8°C
Country of Origin UK
Codice antibiotico TIL
Product Type Antimicrobial Susceptibility Discs
Test Type Antimicrobial Susceptibility
Da utilizzare con (applicazione) Manually Determine The Antibiotic Susceptibility of Microorganisms Using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) Methods
N. per confezione 5 x 50 Discs
Tipo di imballaggio Box
Quantità 250 Discs