Learn More
TIM-4 Antibody (921832R), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614853 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614853 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614853 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2929RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.68€
    780.15€ / 0.1mL
    Risparmia 105.53€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TIM-4 Monoclonal specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TIM-4
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 921832R
Coniugato Biotin
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cellular Signaling, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 91937
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus