missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The TIMM23 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29369 and based on accession number NM_6327. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens translocase of inner mitochondrial membrane 23 homolog (yeast) (TIMM23), nuclear gene encoding mitochondrial protein, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Simbolo del gene | TIMM23 |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?