Descrizione
TIMM9 Polyclonal specifically detects TIMM9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | TIMM9 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias gene | TIM9Amitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9, TIM9TIMM9A, translocase of inner mitochondrial membrane 9 (yeast) homolog, translocase of inner mitochondrial membrane 9 homolog (yeast) |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-89 of human TIMM9 (NP_036592.1). |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 20 μL |
| Vedi altri risultati |