missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMM9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Codice prodotto. p-7202503 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18340946 20 μL 20µL
18372184 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18340946 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP30480820UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TIMM9 Polyclonal specifically detects TIMM9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TIMM9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias gene TIM9Amitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9, TIM9TIMM9A, translocase of inner mitochondrial membrane 9 (yeast) homolog, translocase of inner mitochondrial membrane 9 homolog (yeast)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-89 of human TIMM9 (NP_036592.1).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26520
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.