Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolol maleate
Codice prodotto. 17221242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17221242 1 g 1g
17231242 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17221242 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26921-17-5 | C17H28N4O7S, C13H24N4O3S·C4H4O4 | 432.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26921-17-5
Formula molecolare C17H28N4O7S
Specifica
Materiale o nome chimico Timolol maleate
Quantità 1 g
Solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: practically insoluble in ether, soluble in dmso, methanol, ethanol
Punto di fusione 202.0°C to 203.0°C
Peso formulazione 432.49
InChI Key WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COC1=NSN=C1N1CCOCC1
IUPAC Name (2S)-1-(tert-butylamino)-3-{[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy}propan-2-ol; (2Z)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 432.49
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Timolol maleate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole monomaleate