Learn More
Timosaponin A1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401758
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401758 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401758 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN6079
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Specifica
Materiale o nome chimico Timosaponin A1
CAS 68422-00-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H54O8
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 31.25 mg/mL (53.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](O[C@]4(CC[C@H](C)CO4)[C@H]3C)([H])C[C@@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 578.78
Peso formulazione 578.78
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only