Learn More
Timosaponin AIII, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473906
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473906 25 mg 25mg
16441518 5 mg 5mg
16409118 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16473906 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0810
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Timosaponin AIII
CAS 41059-79-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C39H64O13
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 740.92
Peso formulazione 740.92
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only