Learn More
Tin, ACS reagent, 30 mesh
Codice prodotto. 10762294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762294 100 g Glass bottle 100g
10331551 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762294 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420991000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifications
Materiale o nome chimico Tin
Colore Gray
Punto di fusione 231.9°C
Punti di ebollizione 2270.0°C
Densità 7.3000g/mL
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Forma Granular Powder
Formula lineare Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Indice di Merck 15, 9603
Peso formulazione 118.69
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS