Learn More
Tin, 99.8%, powder, -325 mesh
Codice prodotto. 10125330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10125330 100 g Plastic bottle 100g
10371324 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10125330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 317801000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Gray
Nota nome -325 mesh
Punto di fusione 231.9°C
Punti di ebollizione 2270.0°C
Densità 7.3000g/mL
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Forma Powder
Formula lineare Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Indice di Merck 15, 9603
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Peso formulazione 118.69
Percent Purity 99.8%
Identificativo prodotto
  • Tin, powder, -325 mesh