Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Codice prodotto. 15482867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482867 250 mg 250mg
15462867 1 g 1g
15472867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15482867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047142.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4600096-08-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4600096-08-6
Numero MDL MFCD28100488
Sinonimo Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Specifica
Materiale o nome chimico Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Colore White
Formula lineare [(CF3SO2)2N]2Sn
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 678.98
Forma fisica Solid