Learn More
Tin foil, 0.05mm (0.002in) thick, 98.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11398738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398738 15 x 15 cm Pezzo
11388738 15 x 75 cm Pezzo
11308748 15 x 300 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11398738 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041604.VA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin foil
Nota nome 0.05mm (0.002 in.) thick
Quantità 15 x 15 cm
Odore Odorless
Peso ≈8.2g/15x15cm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 98.8%