Learn More
Tin(II) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10538640 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10538640
Marca: Fisher Chemical T/1645/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 652°C
Punto di fusione 246°C
CAS 7772-99-8
Colore White
pH 2
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare Cl2Sn
Numero MDL MFCD00011241
InChI Key AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
IUPAC Name λ²-tin(2+) dichloride
Molecular Weight (g/mol) 189.61
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Peso formulazione 189.6g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica