Learn More
Tin(II) Chloride Dihydrate, 98%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15662620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
12kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15662620 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15682620 5 g Flacone in polietilene 5g
15642620 100 g Flacone in polietilene 100g
15672620 500 g Flacone in polietilene 500g
15652620 12 kg Drum with inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15662620 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2435232.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00€
    998.12€ / 2.5kg
    Risparmia 86.88€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Numero MDL MFCD00149863
Specifica
Punti di ebollizione 652°C
Materiale o nome chimico Tin(II) Chloride Dihydrate
Punto di fusione 37°C to 38°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 kg
Formula lineare SnCl2 · 2H2O
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water, Hydrochloric Acid
Peso formulazione 225.65g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 2.71g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.