Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15663500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15663500 6 x 1 kg pezzi 6
15633500 100 g 100g
15653500 500 g 500g
15643500 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15663500 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 316696X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00€
    1929.87€ / pezzi 6
    Risparmia 165.13€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-69-1
Numero MDL MFCD00149863
Specifications
Materiale o nome chimico Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare SnCl2 · 2H2O
Numero UN UN3260
Molecular Weight (g/mol) 225.65
Peso formulazione 225.65
Percent Purity ≥98%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.