Learn More
Tin(II) Chloride Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30455486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT44379525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Stannous chloride dihydrate
CAS 10025-69-1
Formula molecolare Cl2 Sn . 2 H2 O
Quantità 25 g
Sinonimo Stannous chloride dihydrate
InChI Formula InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
SMILES O.O.Cl[Sn]Cl
IUPAC Name dichlorotin;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 225.65
Peso formulazione 225.861