Learn More
Tin(II) trifluoromethanesulfonate, 97%
Codice prodotto. 11384527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384527 1 g 1g
11394527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039603.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62086-04-8 | CH4F3O3SSn+ | 271.805 g/mol
Tin(II) trifluoromethanesulfonate is a mild Lewis acid used for stereoselective aldol and Michael reactions; [2,3]-Wittig and Ireland-Claisen rearrangements, Horner-Wadsworth-Emmons reactions, asymmetric [3 + 2] cycloaddition, ring opening reactions and Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62086-04-8
Formula molecolare CH4F3O3SSn+
Molecular Weight (g/mol) 271.805
Numero MDL MFCD00191251
InChI Key IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC Name molecular hydrogen;tin(2+);trifluoromethanesulfonate
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione (decomposition)
Quantità 1 g
Numero UN UN3288
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 416.82
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin (II) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) trifluoromethanesulfonate