Specifica
| Materiale o nome chimico | Tin(II) trifluoromethanesulfonate |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (ex Sn) |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| Peso formulazione | 416.85 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tin(II) trifluoromethanesulfonate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.