Learn More
Tin Isotopic Standard: Sn @ 10 μg/mL in 2% HNO3, tr. HF (Enriched in Sn-122), VHG™
Codice prodotto. 30003161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003161 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003161 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS122SN50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Tin Isotopic Standard: Sn @ 10 μg/mL in 2% HNO3, tr. HF (Enriched in Sn-122)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tin 122
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Tin 122
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 122Sn
Sinonimo 122Sn
SMILES [122Sn]
IUPAC Name Tin 122
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 121.9
Quantità 50 mL
Peso formulazione 121.9034 g/mol