Learn More
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide, 98% (metals basis)
Codice prodotto. 11303548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11303548 1 g 1g
11393538 5 g 5g
11313548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11303548 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039169.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 288374-32-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288374-32-3
Numero MDL MFCD00210604
Sinonimo tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 523.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid