Learn More
Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10629784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Unit Size:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10629784 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10055992 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 10629784 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 378201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.15€
    65.50€ / 100mL
    Risparmia 4.65€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tin(IV) chloride
Nota nome 1M Solution in Dichloromethane
CAS 7646-78-8, 75-09-2
Quantità 100 mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Aspetto Clear colorless solution, fuming in air
Gravità specifica 1.419
Densità 1.4190g/mL
Formula molecolare Cl4Sn
Numero MDL MFCD00011242
Fieser 09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552
Indice di Merck 15, 8901
Sinonimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name tetrachlorostannane
Molecular Weight (g/mol) 260.52
PubChem CID 24287
Peso formulazione 260.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.