Learn More
Tin(IV) chloride hydrate, 98%
Codice prodotto. 11337307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11337307 100 g 100g
11347307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011570.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-06-9 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Tin(IV) chloride hydrate is used in the formation of a xerogel via a cyanogel, a gel that has potential use in solid-state gas sensors. It is involved in the preparation of Indium tin oxide thin films by chemical vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-06-9
Formula molecolare Cl4Sn
Molecular Weight (g/mol) 260.51
Numero MDL MFCD00149864
InChI Key HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC Name tetrachlorostannane
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) chloride hydrate
Punto di fusione 56°C
Forma fisica Lump
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 260.50 (Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) chloride hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannic chloride, pentahydrate