Learn More
Tin(IV) chloride pentahydrate, 98+%, extra pure
Codice prodotto. 10751691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751691 100 g Glass bottle 100g
10147793 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223691000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-06-9
Formula molecolare Cl4H10O5Sn
Molecular Weight (g/mol) 350.59
Numero MDL MFCD00149864
InChI Key KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC Name tin(4+) pentahydrate tetrachloride
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) chloride pentahydrate
Punto di fusione 56.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98% min
Formula lineare SnCl4·5H2O
Indice di Merck 14, 8774
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 350.57
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannic chloride, pentahydrate