Learn More
Tin(IV) Chloride Pentahydrate, 98%, Solstice
Codice prodotto. 15632660 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632660 5 g Flacone in polietilene 5g
15612660 100 g Flacone in polietilene 100g
15622660 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15632660 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2446785G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
>98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-06-9
Formula molecolare Cl4H10O5Sn
Molecular Weight (g/mol) 350.59
Numero MDL MFCD00149864
InChI Key KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC Name tin(4+) pentahydrate tetrachloride
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) Chloride Pentahydrate
Colore White to Yellow
Quantità 5 g
Formula lineare SnCl4 · 5H2O
Numero UN UN2440
Peso formulazione 350.6g/mol
Percent Purity 98%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or Chunks