Learn More
Tin(IV) fluoride, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11322158
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11322158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013063.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Friedel-Crafts catalyst | CAS: 7783-62-2
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-62-2
Numero MDL MFCD00042541
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) fluoride
Punto di fusione 705°C (sublimation)
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,8776
Peso formulazione 194.68
Percent Purity 99%
Sensibilità Moisture sensitive