Learn More
Tin(IV) Iodide, TRC
Codice prodotto. 30450302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450302 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450302 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT4438105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) Iodide
CAS 7790-47-8
Quantità 5 g
Formula molecolare I4Sn
Sinonimo Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane
InChI Formula InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
SMILES I[Sn](I)(I)I
IUPAC Name tetraiodostannane
Molecular Weight (g/mol) 626.33
Peso formulazione 627.5201
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.