Specifications
| Materiale o nome chimico | Tin(IV) oxide |
| Quantità | 1 kg |
| Gravità specifica | 6.95 |
| Densità | 6.9500g/mL |
| Formula lineare | SnO2 |
| Indice di Merck | 15,8905 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids |
| Peso formulazione | 150.69 |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Pure |