Learn More
Tin(IV) oxide, 99%, pure
Codice prodotto. 15575126 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15575126 100 g 100g
15555126 1 kg 1kg
15565126 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15575126 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451811000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18282-10-5
Formula molecolare O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
Numero MDL MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC Name dioxotin
SMILES O=[Sn]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) oxide
Quantità 100 g
Gravità specifica 6.95
Densità 6.9500g/mL
Formula lineare SnO2
Indice di Merck 15,8905
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Peso formulazione 150.69
Percent Purity 98.5% min. (metals basis)
Grado Pure