Learn More
Tin(Iv) Oxide, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10142640 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10142640 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10142640 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/1670/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 18282-10-5
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare O2Sn
Numero MDL MFCD00011244
Sinonimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Sn]=O
IUPAC Name stannanedione
Molecular Weight (g/mol) 150.71
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Peso formulazione 150.69g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica