Learn More
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Codice prodotto. 11354537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11354537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039606.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18253-54-8 | C32H16Cl2N8Sn | 702.146 g/mol
Tin(IV) phthalocyanine dichloride is a stable metal phthalocyanine dye utilized in biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18253-54-8
Formula molecolare C32H16Cl2N8Sn
Molecular Weight (g/mol) 702.146
Numero MDL MFCD00054210
InChI Key BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
PubChem CID 9580361
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Quantità 1 g
Numero UN UN3146
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 702.34
Forma fisica Powder