Learn More
Tin plating solution, electroless, part B
Codice prodotto. 11319678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 pt.
Dimensione della confezione:
568mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319678 1 pt. 568mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11319678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044177.MQ
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tin plating solution
Colore Colorless
Nota nome Electroless, part B
Quantità 1 pt.
Odore Acrid
Forma Liquid
Numero MDL MFCD03703331
Numero UN UN1789