Learn More
Alfa Aesar™ Tin powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010378.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7440-31-5 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 11395828
  • 34.06€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Specifica
Tin powder
7440-31-5
Sn
−100 Mesh
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
118.71
CHEBI:32990
99.5%
100g
(metals basis)
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
Odorless
5352426
Powder
Videos
SDS Documenti