Learn More
Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11301628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11301628 2 g 2g
11321628 10 g 10g
11331628 50 g 50g
11311628 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11301628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011013.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Densità 7.31g/cm3
Quantità 2 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Forma Powder