Learn More
Tin slug, 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11369547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pc.
50 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369547 50 Pc. pezzi 50
11460351 10 Pc. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369547 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041169.KD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Evaporation source
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifications
Materiale o nome chimico Tin slug
Nota nome 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick
Quantità 50 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈1.3g
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic