Learn More
Tin solution for ICP/MS 10mg/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12957423 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12957423 100 mL Bottle 100mL
12947423 50 mL Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12957423 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 655 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    47.12€ / 100mL
    Risparmia 17.18€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Tin (Sn) 10mg/l in HNO3 1%, HF 0.5%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid