Learn More
TINAGL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene TINAGL1
Concentrazione 0.17 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
12077-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
12077-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TINAGL1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q99JR5, Q9EQT5, Q9GZM7
64129, 94174, 94242
TINAGL1 Fusion Protein Ag2721
Primary
-20°C
TINAGL1
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARG1, GIS5, LCN7, LIECG3, OLRG 2, OLRG2, PSEC0088, TIN Ag related protein, TIN Ag RP, TINAGL, TINAGL1, TINAGRP, UNQ204/PRO230
TINAGL1
IgG
Antigen Affinity Chromatography