Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinidazole
Codice prodotto. 16594384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594384 5 g 5g
16504394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16594384 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463510050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19387-91-8
Formula molecolare C8H13N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 247.27
Numero MDL MFCD00057217
InChI Key HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-[2-(ethanesulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CCS(=O)(=O)CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tinidazole
Punto di fusione 124.0°C to 128.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol, very slightly soluble on ethanol
Peso formulazione 247.27