Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Ammonia Conditioning Reagent, 0.02 to 1mg/L
Click to view available options
Quantità:
15 g
Dimensione della confezione:
100 tests
Descrizione
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers
- Ammonia conditioning powder for sea water
- 15g
- Range: 0.02 to 1mg/L
- Parameter: Ammonia
- Method: Indophenol blue
- For use in test kits, colorimeters and spectrophotometers
- Case of 100
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Ammonia Test |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| N. di test | 100 |
| Quantità | 15 g |
| Range | 0.02 to 1mg/L |
| Metodo test | Indophenol blue |
| Tipo | Ammonia conditioning powder for sea water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100TEST AMMONIA CONDITIONING POWDER
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium tartrate dibasic hemihydrate,lithium hydroxide monohydrate