Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Iron Low Range Tablets
Codice prodotto. 15321835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 Tablets
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15321835 250 Tablets pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15321835 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 515371BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    97.05€ / pezzi 250
    Risparmia 108.95€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
  • New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
  • With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
  • Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
  • Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
  • ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
  • Simple, time-saving and practical
  • There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
  • Safety data sheets are available for all reagents
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Photometry Tablet Reagents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test kits, colorimeters and spectrophotometers
Quantità 250 Tablets
Tipo Iron Low Range Tablets
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X250 IRON LR TABLETS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid, calciumthioglycolate trihydrate, disodium 4,4'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-di