Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Organo Phosphonate No. 1 Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
40.00€ - 88.30€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Photometry Tablet Reagents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test kits, colorimeters and spectrophotometers
Tipo Organo Phosphonate No. 1 Tablets
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15321775
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
512961BT
250 Tablets
88.30€
pezzi 250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15311775
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
512960BT
100 Tablets Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
  • With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
  • Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
  • Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
  • ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
  • Simple, time-saving and practical
  • There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
  • Safety data sheets are available for all reagents
Specifica
Specifica
Photometry Tablet Reagents
Test kits, colorimeters and spectrophotometers
Organo Phosphonate No. 1 Tablets