Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Thymol Blue Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
34.90€ - 76.30€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Photometry Tablet Reagents |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test kits, colorimeters and spectrophotometers |
Tipo | Thymol Blue Tablets |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15331735
|
Lovibond™
511651BT |
250 Tablets |
76.30€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15321735
|
Lovibond™
511650BT |
100 Tablets |
34.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Thymol Blue Tablets
- Available in packs of 100 and 250
Specifica
Photometry Tablet Reagents | |
Test kits, colorimeters and spectrophotometers | |
Thymol Blue Tablets |