Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Total Nitrogen Tube Test, 0.5 to 14mg/L and 14 to 140mg/L
Codice prodotto. 15312055
Cambia vista
Click to view available options
Range:
0.5 to 14 mg/L, 14 to 140 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range unitSize
15312055 0.5 to 14 mg/L, 14 to 140 mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15312055 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 2420703
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Use these tests with test kits, colorimeters and spectrophotometers
  • 24 Nitrate Tube Tests (powder, liquid reagent)
  • Parameter: Total Nitrogen
  • Method: 2,6-Dimethylphenole
  • For use in test kits, colorimeters and spectrophotometers
  • Includes:
  • Calibration Tube - 2 ct.
  • Nitrate-111 Solution - 7mL
  • Digestion Reagent Total Nitrogen - 4.5g
  • Compensation Reagent Total Nitrogen - 1.5g
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Kits, Colorimeters and Spectrophotometers
Include Calibration Tube - 2 ct., Nitrate-111 Solution - 7mL, Digestion Reagent Total Nitrogen - 4.5g, Compensation Reagent Total Nitrogen - 1.5g
N. di test 24
Range 0.5 to 14 mg/L, 14 to 140 mg/L
Metodo test 2,6-Dimethylphenole
Tipo Total Nitrogen Tube Test
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • nitrate/total nitrogen, nitrate DMP LR, total nitrogen DMP LR/HR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, phosphoric acid