Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tioconazole, 98+%
Codice prodotto. 15463229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463229 5 g 5g
15453229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463229 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60459.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Potent inhibitor of cytochrome-P450 | CAS: 65899-73-2 | C16H13Cl3N2OS
Potent inhibitor of cytochrome-P450
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65899-73-2
Formula molecolare C16H13Cl3N2OS
Sinonimo Thioconazole
Specifica
Quantità 5 g
Descrizione White to Off-white
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Potent inhibitor of cytochrome-P450
Saggio ≥98%
Peso formulazione 387.71g/mol
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder