Learn More
Tioconazole, LoGiCal
Codice prodotto. 30462662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462662 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462662 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1307.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tioconazole
CAS 65899-73-2
Nomi componenti o analita Tioconazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H13 Cl3 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
InChI Formula InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 387.71
Quantità 10 mg
Peso formulazione 385.9814 g/mol