Learn More
Tioconazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458448
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458448 10 g -
16440878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458448 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0319
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tioconazole (UK-20349) is an antifungal imidazole derivative with broad spectrum activity. Tioconazole has inhibitory active aginst several dermatophytes and several yeasts with MIC50s <3.12 mg/L and <9 mg/L, respectively.
Tioconazole (UK-20349) is an antifungal imidazole derivative with broad spectrum activity. Tioconazole has inhibitory active aginst several dermatophytes and several yeasts with MIC50s <3.12 mg/L and <9 mg/L, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Tioconazole
Forma fisica Powder
CAS 65899-73-2
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H13Cl3N2OS
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo UK-20349
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (644.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C(OCC2=C(Cl)SC=C2)CN3C=CN=C3)C(Cl)=C1
Molecular Weight (g/mol) 387.71
Peso formulazione 387.71
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Research purposes only