Learn More
Tioconazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17971466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17971466 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17971466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1307.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tioconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tioconazole
CAS 65899-73-2
Nomi componenti o analita Tioconazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H13 Cl3 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
InChI Formula InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 387.71
Quantità 250 mg
Peso formulazione 385.9814 g/mol